Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

(±)-1-Pentyne-3-ol ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: (±)-Ethyl ethynyl carbinol, 1-Pentyn-3-ol

P0069-10G
TCIAP0069-10GEA 138 EUR InStock
TCIAP0069-10G
(±)-1-Pentyne-3-ol ≥97.0% (par GC)
(±)-1-Pentyne-3-ol


Formule: C₅H₈O
MW: 84,12 g/mol
Point d'ébullition: 125°C
Densité: 0,8926 g/cm³ (15 °C)
Point d'éclair: 29°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004572
Numéro CAS: 4187-86-4
EINECS: 224-063-0
ONU: 1986
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dc0bbee529b2723fac5b5282a442a1c3d6cd798d&vid=dc0bbee529b2723fac5b5282a442a1c3d6cd798d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité