Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Phénanthroline-1,10 chlorhydrate monohydraté ≥99.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention

P0081-25G
TCIAP0081-25GEA 80.3 EUR InStock
TCIAP0081-25G
Phénanthroline-1,10 chlorhydrate monohydraté ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Phénanthroline-1,10 chlorhydrate monohydraté


Formule: C₁₂H₉ClN₂·1H₂O
Point de fusion: 224…226 °C
Densité: 1,385 g/cm³ (-100.15 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150061
Numéro CAS: 18851-33-7
EINECS: 223-325-1
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5b916e54b1ca40b68d5d2fd8cf5487cb2c6a6fd9&vid=5b916e54b1ca40b68d5d2fd8cf5487cb2c6a6fd9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Solubility in Water almost transparency
Suitability for iron-analysis to pass test

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité