Rouge de phénol 0,04% dans l'eau pour détermination du pH
Fournisseur: TCI
P0101-500ML
TCIAP0101-500MLEA 42.9 EUR InStock
TCIAP0101-500ML
Rouge de phénol 0,04% dans l'eau pour détermination du pH
Rouge de phénol
Formule: C₁₉H₁₄O₅S
Numéro MDL: MFCD00003552
Numéro CAS: 143-74-8
EINECS: 205-609-7
Merck Index: 14,07247
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e35941e5300ce3f9f380cfdacc7d6a498ebcb6a4&vid=eea2d04d7d67b0f9062b9106b1264156f8d89f23&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light red to Yellow to Red clear liquid
Transition interval (pH) (yellow)6.8 to 8.4 (red)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité