Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Magnesium phenoxyacetate dihydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI

P0108-25G
TCIAP0108-25GEA 151 EUR InStock
TCIAP0108-25G
Magnesium phenoxyacetate dihydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Magnesium phenoxyacetate dihydrate


Formule: C₈H₈O₃
Numéro MDL: MFCD00059853
Numéro CAS: 76172-73-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Water 9.4 to 10.4 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité