Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Phenoxy-2-chloropropane ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-Chloropropyl Phenyl Ether

P0117-10G
TCIAP0117-10GEA 132 EUR InStock
TCIAP0117-10G
1-Phenoxy-2-chloropropane ≥97.0% (par GC)
1-Phenoxy-2-chloropropane


Formule: C₉H₁₁ClO
MW: 170,64 g/mol
Point d'ébullition: 95°C
Numéro MDL: MFCD00059488
Numéro CAS: 53491-30-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité