Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Phénylacétaldéhyde 40 - 55% dans le diéthyl phthalate

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Phenyl acetic aldehyde

P0119-100G
TCIAP0119-100GEA 59.4 EUR InStock
TCIAP0119-100G
Phénylacétaldéhyde 40 - 55% dans le diéthyl phthalate
Phénylacétaldéhyde


Formule: C₈H₈O
MW: 120,15 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00006993
Numéro CAS: 122-78-1
EINECS: 204-574-5
Merck Index: 14,07265
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d0055d592ee5ab7b04de9ac720dc84609942dbb4&vid=5ba3c579615ea7c954b6f2319abf92fe493d7fa8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Concentration (Oxime Formation) 40.0 to 55.0 w/w%

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité