Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Phénylacétate de benzyle ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Phenylacetic acid Benzyl ester

P0121-25ML
TCIAP0121-25MLEA 26.4 EUR InStock
TCIAP0121-25ML
Phénylacétate de benzyle ≥98.0% (par GC)
Phénylacétate de benzyle


Formule: C₁₅H₁₄O₂
MW: 226,27 g/mol
Point d'ébullition: 320°C
Densité: 1,101 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 184°C
Numéro MDL: MFCD00022045
Numéro CAS: 102-16-9
EINECS: 203-008-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9446d19d9d34dfae3961041016c1cca271ee2305&vid=9446d19d9d34dfae3961041016c1cca271ee2305&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité