Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Phénylacétate d'isobutyle ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

P0124-25ML
TCIAP0124-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAP0124-25ML
Phénylacétate d'isobutyle ≥98.0% (par GC)
Phénylacétate d'isobutyle


Formule: C₁₂H₁₆O₂
Point d'ébullition: 247°C
Point d'éclair: 118°C
Numéro MDL: MFCD00026482
Numéro CAS: 102-13-6
EINECS: 203-007-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6e2150992aaf576c09452f7fb084e8a88d759b6b&vid=6e2150992aaf576c09452f7fb084e8a88d759b6b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité