Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Phényléthyle phénylacétate ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Phenylacetic Acid 2-Phenylethyl Ester

P0126-25G
TCIAP0126-25GEA 27.5 EUR InStock
TCIAP0126-25G
2-Phényléthyle phénylacétate ≥98.0% (par GC)
2-Phényléthyle phénylacétate


Formule: C₁₆H₁₆O₂
MW: 240,30 g/mol
Point d'ébullition: 330°C
Numéro MDL: MFCD00022049
Numéro CAS: 102-20-5
EINECS: 203-013-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité