Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Phenyl-N-acetyl-α-D-glucosaminide

Fournisseur: TCI
Synonyms: Phenyl 2-Acetamido-2-deoxy-alpha-D-glucopyranoside

P0130-100MG
TCIAP0130-100MGEA 115 EUR InStock
TCIAP0130-100MG
Phenyl-N-acetyl-α-D-glucosaminide
Phenyl-N-acetyl-alpha-D-glucosaminide


Formule: C₁₄H₁₉NO₆
MW: 297,31 g/mol
Numéro MDL: MFCD00067651
Numéro CAS: 10139-04-5
EINECS: 233-393-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité