Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Phenaceturic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-(2-Phenylacetamido)acetic acid, N-(Phenylacetyl)glycine

P0131-25G
TCIAP0131-25GEA 106 EUR InStock
TCIAP0131-25G
Phenaceturic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Phenaceturic acid


Formule: C₁₀H₁₁NO₃
MW: 193,20 g/mol
Numéro MDL: MFCD00021744
Numéro CAS: 500-98-1
EINECS: 207-916-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c97ef82433904e901bbebef30b934453c3113e3f&vid=c97ef82433904e901bbebef30b934453c3113e3f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 143.0 to 147.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité