trans-Chlorure de cinnamoyle ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: trans-3-Phenylacryloyl Chloride, (E)-Cinnamoyl chloride
P0133-25G
TCIAP0133-25GEA 26.4 EUR InStock
TCIAP0133-25G
trans-Chlorure de cinnamoyle ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
trans-Chlorure de cinnamoyle
Formule: C₉H₇ClO
MW: 166,61 g/mol
Numéro MDL: MFCD00000732
Numéro CAS: 17082-09-6
EINECS: 203-065-5
ONU: 3261
ADR: 8,III
Merck Index: 14,02301
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=83c22e6647a35ffb80bc70062aec937c48b64b51&vid=83c22e6647a35ffb80bc70062aec937c48b64b51&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light orange to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité