Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

DL-α-Phénylalanine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI

P0136-25G
TCIAP0136-25GEA 29.7 EUR InStock
TCIAP0136-25G
DL-α-Phénylalanine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
DL-α-Phénylalanine


Formule: C₉H₁₁NO₂
Point d'ébullition: 313 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 173 °C
Numéro MDL: MFCD00064225
Numéro CAS: 150-30-1
EINECS: 205-756-7
Merck Index: 13,07355
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=faac33cc3f7ee6a1d3b09de238a299740de0e039&vid=faac33cc3f7ee6a1d3b09de238a299740de0e039&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Water almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité