Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Methoxyazobenzene ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-(4-Methoxyphenyl)-2-phenyldiazene

P0142-25G
TCIAP0142-25GEA 1000 EUR InStock
TCIAP0142-25G
4-Methoxyazobenzene ≥98.0% (par GC)
4-Methoxyazobenzene


Formule: C₁₃H₁₂N₂O
MW: 212,2472 g/mol
Point d'ébullition: 340°C
Numéro MDL: MFCD00039804
Numéro CAS: 2396-60-3
EINECS: 219-250-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bf620442580440196e56449837e6900a1c4530a6&vid=bf620442580440196e56449837e6900a1c4530a6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 54.0 to 58.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité