Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Méthyl-2-[(E)-phényldiazényl]phénol ≥98.0% (par HPLC, azote total)

Fournisseur: TCI

P0145-25G
TCIAP0145-25GEA 409 EUR InStock
TCIAP0145-25G
4-Méthyl-2-[(E)-phényldiazényl]phénol ≥98.0% (par HPLC, azote total)
4-Méthyl-2-[(E)-phényldiazényl]phénol


Formule: C₁₃H₁₂N₂O
MW: 212,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD00045788
Numéro CAS: 952-47-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 105.0 to 109.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité