Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Hydroxyazobenzène ≥95.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-(Phenyldiazenyl)phenol

P0149-25G
TCIAP0149-25GEA 39.6 EUR InStock
TCIAP0149-25G
4-Hydroxyazobenzène ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
4-Hydroxyazobenzène


Formule: C₁₂H₁₀N₂O
MW: 198,23 g/mol
Point d'ébullition: 230°C
Numéro MDL: MFCD00002330
Numéro CAS: 1689-82-3
EINECS: 216-880-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=62bd1d3021dd77280f29d7525f57c5ae7d8006bb&vid=62bd1d3021dd77280f29d7525f57c5ae7d8006bb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Amber to Dark red powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
Melting point 152.0 to 156.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité