Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

β-D-Glucopyrannoside de phényle, hydraté ≥99.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

P0178-1G
TCIAP0178-1GEA 19.8 EUR InStock
TCIAP0178-1G
β-D-Glucopyrannoside de phényle, hydraté ≥99.0% (par GC)
β-D-Glucopyrannoside de phényle


Formule: C₁₂H₁₆O₆.xH₂O
Numéro MDL: MFCD03410292
Numéro CAS: 1464-44-4
EINECS: 215-978-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 173.0 to 176.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -67.0 to -74.0 deg (C=2, H2O)
Solubility in Water almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité