Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-Phenylglycine ≥97.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-Anilinoacetic acid, 2-(Phenylamino)acetic acid

P0180-25G P0180-100G
TCIAP0180-25GEA 52.8 EUR InStock
TCIAP0180-25G TCIAP0180-100G
N-Phenylglycine ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
N-Phenylglycine


Formule: C₈H₉NO₂
MW: 151,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD00014009
Numéro CAS: 103-01-5
EINECS: 203-070-2
Merck Index: 14,07292
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=526621d9c3df57dc0b2a597af4f06e3e214d7dac&vid=526621d9c3df57dc0b2a597af4f06e3e214d7dac&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Green to Brown powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité