Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Propoxybenzaldéhyde ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

P0182-25ML
TCIAP0182-25MLEA 97.9 EUR InStock
TCIAP0182-25ML
4-Propoxybenzaldéhyde ≥97.0% (par GC)
4-Propoxybenzaldéhyde


Formule: C₁₀H₁₂O₂
Point d'ébullition: 112°C
Numéro MDL: MFCD00014134
Numéro CAS: 5736-85-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0be89605390af6591b1ea764050c65020405b7c5&vid=0be89605390af6591b1ea764050c65020405b7c5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité