Phenylhydrazine sulphate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
P0186-25G
TCIAP0186-25GEA 70.4 EUR InStock
TCIAP0186-25G
Phenylhydrazine sulphate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Phenylhydrazine sulphate
Formule: C₆H₈N₂
MW: 314,36 g/mol
Numéro MDL: MFCD00070608
Numéro CAS: 52033-74-6
EINECS: 257-622-2
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Potassium iodate Method) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité