Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-Phenylnicotinamide hydrochloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Nicotinanilide Hydrochloride

P0199-10G
TCIAP0199-10GEA 226 EUR InStock
TCIAP0199-10G
N-Phenylnicotinamide hydrochloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
N-Phenylnicotinamide hydrochloride


Formule: C₁₂H₁₀N₂O
MW: 234,68 g/mol
Numéro MDL: MFCD00060194
Numéro CAS: 69135-90-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 201.0 to 207.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité