Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Phenylphosphonic acid disodium salt hydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Benzenephosphonic Acid Disodium Salt

P0205-25G
TCIAP0205-25GEA 84.7 EUR InStock
TCIAP0205-25G
Phenylphosphonic acid disodium salt hydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Phenylphosphonic acid disodium salt hydrate


Formule: C₆H₇O₃P
MW: 202,06 g/mol
Numéro MDL: MFCD00058972
Numéro CAS: 25148-85-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Solubility in Water very faint turbidity
Water max. 5.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité