Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 4-propoxybenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

P0206-25G
TCIAP0206-25GEA 274 EUR InStock
TCIAP0206-25G
Acide 4-propoxybenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 4-propoxybenzoïque


Formule: C₁₀H₁₂O₃
MW: 180,2 g/mol
Point d'ébullition: 313 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 142…146 °C
Densité: 1,278 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00013989
Numéro CAS: 5438-19-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8d0453f0bfe0651fa355ffb8f215baeb1cb03dcd&vid=8d0453f0bfe0651fa355ffb8f215baeb1cb03dcd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 144.0 to 148.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité