Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Phényl-1,2-propanedione ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1-Phenylpropane-1,2-dione

P0210-10G
TCIAP0210-10GEA 95.7 EUR InStock
TCIAP0210-10G
1-Phényl-1,2-propanedione ≥97.0% (par GC)
1-Phényl-1,2-propanedione


Formule: C₆H₅C(O)C(O)CH₃
MW: 148,16 g/mol
Point d'ébullition: 217°C
Point de fusion: Max. 20 °C
Densité: 1,116 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00008755
Numéro CAS: 579-07-7
EINECS: 209-435-2
ONU: 1224
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1394d5392b739ebd2496078378d299949ea575ae&vid=b85d2a588e386bc41f5caca908cd1530a3da9131&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité