2-Hydroxyiminopropiophénone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-Hydroxyiminopropiophenone, 2-Isonitrosopropiophenone, 1-Phenyl-1,2-propanedione-2-oxime, 1-Phenyl-1,2-propanedione 2-Oxime
P0211-25G
TCIAP0211-25GEA 93.5 EUR InStock
TCIAP0211-25G
2-Hydroxyiminopropiophénone ≥98.0% (par GC)
2-Hydroxyiminopropiophénone
Formule: C₉H₉NO₂
MW: 163,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00002115
Numéro CAS: 119-51-7
EINECS: 204-329-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4526bc4ae3fce9250c58bfdb037c430f04e9fcfb&vid=4526bc4ae3fce9250c58bfdb037c430f04e9fcfb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 112.0 to 115.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité