(±)-1-Phénylprop-2-yne-1-ol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
P0220-5G
TCIAP0220-5GEA 70.4 EUR InStock
TCIAP0220-5G
(±)-1-Phénylprop-2-yne-1-ol ≥98.0% (par GC)
(±)-1-Phénylprop-2-yne-1-ol
Formule: C₉H₈O
Point d'ébullition: 115°C
Numéro MDL: MFCD00021860
Numéro CAS: 4187-87-5
EINECS: 224-064-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bc4b118285b0c5cd0fc098600ec4efecf0dcff5e&vid=bc4b118285b0c5cd0fc098600ec4efecf0dcff5e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light orange to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité