Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Phenyl-5-pyrazolone-3-carboxylic acid ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI

P0222-25G
TCIAP0222-25GEA 112 EUR InStock
TCIAP0222-25G
1-Phenyl-5-pyrazolone-3-carboxylic acid ≥98.0% (par HPLC)
1-Phenyl-5-pyrazolone-3-carboxylic acid


Formule: C₁₀H₈N₂O₃
Numéro MDL: MFCD00037318
Numéro CAS: 119-18-6
EINECS: 204-304-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=84ebd348a23f6482672b5658126bf650fdc802d8&vid=87d5dc007e83c047cb44187481b9634e36ab5b40&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité