Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Phénicarbazide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Phenylsemicarbazide, 2-Phenylhydrazinecarboxamide

P0227-25G
TCIAP0227-25GEA 59.4 EUR InStock
TCIAP0227-25G
Phénicarbazide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Phénicarbazide


Formule: C₇H₉N₃O
MW: 151,17 g/mol
Point d'ébullition: 357 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 172 °C
Densité: Min, 1 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00007942
Numéro CAS: 103-03-7
EINECS: 203-072-3
Merck Index: 12,07378
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4100c1e014dc997eefeedb9699d33d5500437a79&vid=4100c1e014dc997eefeedb9699d33d5500437a79&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 170.0 to 174.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité