Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Iodure de N,N,N-triéthylanilinium ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

P0242-25G
TCIAP0242-25GEA 304 EUR InStock
TCIAP0242-25G
Iodure de N,N,N-triéthylanilinium ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Iodure de N,N,N-triéthylanilinium


Formule: C₁₂H₂₀IN
Numéro MDL: MFCD00050224
Numéro CAS: 1010-19-1
EINECS: 213-774-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=be1d694f489220449d5aabb483f39b0690b8ca98&vid=be1d694f489220449d5aabb483f39b0690b8ca98&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité