Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Methyl phosphate (mono and di ester mixture)

Fournisseur: TCI
Danger

P0262-25ML
TCIAP0262-25MLEA 37.4 EUR InStock
TCIAP0262-25ML
Methyl phosphate (mono and di ester mixture)
Methyl phosphate (mono and di ester mixture)


Point d'éclair: 177°C
Numéro MDL: MFCD00015936
Numéro CAS: 52932-95-3
ONU: 3265
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay of mono ester 50.0 to 55.0 %
Assay of Diester 40.0 to 45.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité