Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tris(2-chloroethyl)phosphite ≥93.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Phosphorous Acid Tris(2-chloroethyl) Ester

P0277-25ML
TCIAP0277-25MLEA 205 EUR InStock
TCIAP0277-25ML
Tris(2-chloroethyl)phosphite ≥93.0% (par GC)
Tris(2-chloroethyl)phosphite


Formule: C₆H₁₂Cl₃O₃P
MW: 269,48 g/mol
Point d'ébullition: 98°C
Point d'éclair: 89°C
Numéro MDL: MFCD00000968
Numéro CAS: 140-08-9
EINECS: 205-397-6
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 93.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité