Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide phtalamique ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Carbamoylbenzoic acid

P0282-25G
TCIAP0282-25GEA 97.9 EUR InStock
TCIAP0282-25G
Acide phtalamique ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Acide phtalamique


Formule: C₈H₇NO₃
MW: 165,15 g/mol
Point de fusion: 149°C
Numéro MDL: MFCD00025476
Numéro CAS: 88-97-1
EINECS: 201-871-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=670f722303a886c32b3cb33ebfcfe120952bbfdf&vid=670f722303a886c32b3cb33ebfcfe120952bbfdf&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité