Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Diisononyl phthalate (mélange d'isomères à chaîne ramifiée)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Phthalic acid Bis(3,5,5-tri-methylhexyl) ester, DINP

P0300-500G
TCIAP0300-500GEA 22 EUR InStock
TCIAP0300-500G
Diisononyl phthalate (mélange d'isomères à chaîne ramifiée)
Diisononyl phthalate


Formule: C₂₆H₄₂O₄
MW: 418,618 g/mol
Point d'ébullition: 252°C
Point de fusion: –43°C
Point d'éclair: 235°C
Numéro CAS: 28553-12-0
EINECS: 249-079-5
Merck Index: 14,03290
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b576f92542f11008f1985ba232fb364a2d4f631c&vid=4479502965d5835b1fe42f69dbd1a346b59cfc6d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) many component mixture

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité