Penicillinase
Fournisseur: TCI
P0310-25ML
TCIAP0310-25MLEA 74.8 EUR InStock
TCIAP0310-25ML
Penicillinase
Enzymes
  • 1 ml will inactivate 120000 units of Penicillin
  • contains 0,25% phenol as preservative substance
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité