Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Pentachlorothiophenol ≥95.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention

P0312-25G
TCIAP0312-25GEA 182 EUR InStock
TCIAP0312-25G
Pentachlorothiophenol ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Pentachlorothiophenol


Formule: C₆HCl₅S
Numéro MDL: MFCD00059146
Numéro CAS: 133-49-3
EINECS: 205-107-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=12c639da0eac2e640551a984cef8b1bd4d2d5446&vid=12c639da0eac2e640551a984cef8b1bd4d2d5446&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 95.0 %
Solubility in hot Toluene very faint turbidity

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité