Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3,5-Diméthoxyphénol ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

P0320-25G P0320-100G
TCIAP0320-25GEA 118 EUR InStock
TCIAP0320-25G TCIAP0320-100G
3,5-Diméthoxyphénol ≥98.0% (par GC)
3,5-Diméthoxyphénol


Formule: C₈H₁₀O₃
MW: 154,17 g/mol
Point d'ébullition: 160°C
Point de fusion: 37…39 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008388
Numéro CAS: 500-99-2
EINECS: 207-917-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3dee5e9d5380eba5ac5eca5ac9cdc83d23eab5fb&vid=3dee5e9d5380eba5ac5eca5ac9cdc83d23eab5fb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 43.0 to 46.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité