Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-(Isopropylamino)diphenylamine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N1-Isopropyl-N4-phenylbenzene-1,4-diamine, N-Isopropyl-N'-phenyl-p-phenylenediamine

P0327-25G P0327-500G
TCIAP0327-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAP0327-25G TCIAP0327-500G
4-(Isopropylamino)diphenylamine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
4-(Isopropylamino)diphenylamine


Formule: C₁₅H₁₈N₂
MW: 226,32 g/mol
Point d'ébullition: 180°C
Point d'éclair: 198°C
Numéro MDL: MFCD00026348
Numéro CAS: 101-72-4
EINECS: 202-969-7
ONU: 3077
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=16c0ae92b586f0676df17dc4d8cb94c58c1b564a&vid=16c0ae92b586f0676df17dc4d8cb94c58c1b564a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 77.0 to 82.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité