Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

o-Cresolphthalein complexone tetrasodium salt

Fournisseur: TCI

P0344-1G
TCIAP0344-1GEA 121 EUR InStock
TCIAP0344-1G
o-Cresolphthalein complexone tetrasodium salt
o-Cresolphthalein complexone tetrasodium salt


Formule: C₃₂H₂₈N₂Na₄O₁₂
Numéro MDL: MFCD00066371
Numéro CAS: 62698-54-8
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité