Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-(3-Pyridinyl)-1-propanol ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-(3-Pyridyl)propanol, 3-(3-Hydroxypropyl)pyridine

P0350-10G
TCIAP0350-10GEA 170 EUR InStock
TCIAP0350-10G
3-(3-Pyridinyl)-1-propanol ≥98.0% (par GC)
3-(3-Pyridinyl)-1-propanol


Formule: C₈H₁₁NO
MW: 137,18 g/mol
Point d'ébullition: 133°C
Numéro MDL: MFCD00006414
Numéro CAS: 2859-67-8
EINECS: 220-675-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité