Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-(2-Pyridyl)ethanesulphonic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

P0352-5G
TCIAP0352-5GEA 33 EUR InStock
TCIAP0352-5G
2-(2-Pyridyl)ethanesulphonic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
2-(2-Pyridyl)ethanesulphonic acid


Formule: C₇H₉NO₃S
MW: 187,21 g/mol
Numéro MDL: MFCD00006365
Numéro CAS: 68922-18-9
EINECS: 272-989-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f6c59eff02169d9b94d542c34b60943e438b4e3e&vid=f6c59eff02169d9b94d542c34b60943e438b4e3e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité