Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-(4-Pyridyl)ethanesulphonic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Danger

P0353-25G
TCIAP0353-25GEA 81.4 EUR InStock
TCIAP0353-25G
2-(4-Pyridyl)ethanesulphonic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
2-(4-Pyridyl)ethanesulphonic acid


Formule: C₇H₉NO₃S
Numéro MDL: MFCD00006452
Numéro CAS: 53054-76-5
EINECS: 258-331-3
ONU: 2585
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Water very faint turbidity

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité