Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Phtalocyanine ≥93.0% (sur base azote total)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Pigment Blue 16, 29H,31H-Phthalocyanine

P0355-25G
TCIAP0355-25GEA 82.5 EUR InStock
TCIAP0355-25G
Phtalocyanine ≥93.0% (sur base azote total)
Phtalocyanine


Formule: C₃₂H₁₈N₈
MW: 514,55 g/mol
Point de fusion: 210 °C
Densité: 1,447 g/cm³ (-113 °C)
Numéro MDL: MFCD00005085
Numéro CAS: 574-93-6
EINECS: 209-378-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2c3466dfc7ae40a3b3c9fdca0108f2e093d6c93a&vid=2c3466dfc7ae40a3b3c9fdca0108f2e093d6c93a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark red to Dark purple to Dark blue powder to crystaline
Purity (with Total Nitrogen) min. 93.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité