Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Pentadécyne ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

P0356-5ML
TCIAP0356-5MLEA 167 EUR InStock
TCIAP0356-5ML
1-Pentadécyne ≥95.0% (par GC)
1-Pentadécyne


Formule: C₁₅H₂₈
MW: 208,39 g/mol
Point d'ébullition: 268°C
Point de fusion: 10 °C
Densité: 0,7928 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015081
Numéro CAS: 765-13-9
EINECS: 212-140-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=69d4bd19fae7a518704c2f75470b1eeddadccf92&vid=69d4bd19fae7a518704c2f75470b1eeddadccf92&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité