Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Butynylbenzène ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

P0357-5ML
TCIAP0357-5MLEA 73.7 EUR InStock
TCIAP0357-5ML
1-Butynylbenzène ≥97.0% (par GC)
1-Butynylbenzène


Formule: C₆H₅CCCH₂CH₃
Point d'ébullition: 202°C
Densité: 0,9261 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 69°C
Numéro MDL: MFCD00039945
Numéro CAS: 622-76-4
EINECS: 210-752-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f4628c507e2ae000d4309523a6ec181ed247a4fb&vid=f4628c507e2ae000d4309523a6ec181ed247a4fb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité