Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Phenyl-1-butyne ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

P0358-5ML
TCIAP0358-5MLEA 117 EUR InStock
TCIAP0358-5ML
4-Phenyl-1-butyne ≥97.0% (par GC)
4-Phenyl-1-butyne


Formule: C₁₀H₁₀
MW: 130,19 g/mol
Point d'ébullition: 190°C
Point d'éclair: 66°C
Numéro MDL: MFCD00041667
Numéro CAS: 16520-62-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=51a38931ec3fa27da79d700df2f0031177060a21&vid=51a38931ec3fa27da79d700df2f0031177060a21&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité