Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Pentaethylene glycol monododecyl ether ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Dodecyl pentaethylene glycolether

P0372-5G
TCIAP0372-5GEA 1650 EUR InStock
TCIAP0372-5G
Pentaethylene glycol monododecyl ether ≥98.0% (par GC)
Pentaethylene glycol monododecyl ether


Formule: C₂₂H₄₆O₆
MW: 406,60 g/mol
Numéro MDL: MFCD00043064
Numéro CAS: 3055-95-6
EINECS: 221-281-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité