Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Phenylthiohydantoinglutamic acid ≥95.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Synonyms: PTH-glutamic Acid, 3-(5-Oxo-1-phenyl-2-thioxoimidazolidin-4-yl)propanoic acid, 3-Phenyl-2-thiohydantoin-5-propionic Acid

P0375-100MG
TCIAP0375-100MGEA 26.4 EUR InStock
TCIAP0375-100MG
Phenylthiohydantoinglutamic acid ≥95.0% (par HPLC, analyse par titration)
Phenylthiohydantoinglutamic acid


Formule: C₁₂H₁₂N₂O₃S
MW: 264,30 g/mol
Numéro MDL: MFCD00070137
Numéro CAS: 5624-27-1
EINECS: 227-056-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
Melting point 172.0 to 177.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité