Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Phenylthiohydantoinglycine ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 3-Phenyl-2-thioxoimidazolidin-4-one, Phenylthiohydantoin-glycine, PTH-glycine, 3-Phenyl-2-thiohydantoin

P0376-100MG
TCIAP0376-100MGEA 41.8 EUR InStock
TCIAP0376-100MG
Phenylthiohydantoinglycine ≥98.0% (par HPLC)
Phenylthiohydantoinglycine


Formule: C₉H₈N₂OS
MW: 192,24 g/mol
Numéro MDL: MFCD00027413
Numéro CAS: 2010-15-3
EINECS: 217-927-3
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité