Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Phenylthiohydantoin-valine ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 5-Isopropyl-3-phenyl-2-thiohydantoin, 5-Isopropyl-3-phenyl-2-thioxoimidazolidin-4-one, PTH-valine, Phenylthiohydantoin-valine

P0379-100MG
TCIAP0379-100MGEA 36.3 EUR InStock
TCIAP0379-100MG
Phenylthiohydantoin-valine ≥98.0% (par HPLC)
Phenylthiohydantoin-valine


Formule: C₁₂H₁₄N₂OS
MW: 234,32 g/mol
Numéro MDL: MFCD06858300
Numéro CAS: 4333-20-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 207.0 to 210.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité