Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Trioctyl phosphite (mixture) ≥85.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Phosphorous Acid Trioctyl Ester

P0386-25ML
TCIAP0386-25MLEA 29.7 EUR InStock
TCIAP0386-25ML
Trioctyl phosphite (mixture) ≥85.0% (par analyse titrimétrique)
Trioctyl phosphite (mixture)


Formule: C₂₄H₅₁O₃P
MW: 418,64 g/mol
Point d'éclair: 182°C
Numéro MDL: MFCD00059943
Numéro CAS: 3028-88-4
EINECS: 221-194-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (Iodometric Titration) min. 85.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité